Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™ Heavy-Duty Messkolben der Klasse A aus Klarglas mit Stopfen aus PE
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
6 Stück
Beschreibung
- Die breite Öffnung erleichtert den Zugang mit Pipetten
- Die starken, gleichmäßigen Wände gewährleisten eine hervorragende Beständigkeit, Langlebigkeit und Sicherheit
- Mit großen, gut ablesbaren Permanentmarkierungen
- Flacher Innenboden zum Rühren mit Standard-Rührstäben
- Graduierung gemäß den Volumentoleranzen der Klasse A
- Kalibriert “auf Volumenaufnahme”
- Die Größen von 5 bis 250 ml sind kalibriert gemäß ASTM™ E288
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussmaterial | Polyethylen |
| Kapazität (metrisch) | 250 ml |
| Material | Borosilikatglas |
| Höhe (angloamerikanisch) | 9,92 in. |
| Höhe (metrisch) | 25.2 cm |
| Toleranz | ± 0.2 ml |
| Graduated | Ja |
| Mouth Style | Weit |
| Bodenform | Flach |
| Verschlussgröße | 19 |