Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™ Kulturkolben mit Schikanen
Artikelnummer. 11730734
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 11730734
Marke: DWK Life Sciences 25630500
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Für Fermentierung, Zellkulturwachstum und Kultivierung und für gentechnische Verfahren
Für Fermentation, Züchtung und Kultivierung von Zellkulturen und gentechnische Verfahren
  • Der Schikaneboden verbessert Durchmischung, Sauerstoffzufuhr und Gasaustausch
  • Halsaußendurchmesser: 25 mm (1 in.) für eine Größe von 125 ml; alle anderen mit Hals-Außendurchmesser: 38 mm (11/2 in.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 1,5 in.
Kapazität (metrisch) 500 ml
Material Borosilikatglas
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Fermentierung, Zellkulturwachstum und -kultivierung sowie gentechnische Verfahren und rotierende und reziproke Schüttler
Höhe (angloamerikanisch) 7 in.
Höhe (metrisch) 18,3 cm
Flaschenhalstyp Glatt feuerpoliert
Beschriftungsfläche Langlebige weiße Keramik-Emaille Markierung
Autoklavierbar Autoklavierbar
Bodenform Mit Schikanen
Außendurchmesser (metrisch) 3,8 cm