Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Glass Racks for Westergren Tubes
Reduces the chance of bio hazardous contamination
auf Anfrage
Produktcode | Marke | Positionen | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Positionen | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15929665
|
DWK Life Sciences
2215N |
10 | For westergren and wintrobe tubes |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | ||||
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann. Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an. |
|||||||||
Beschreibung
- Racks feature leveling bubbles and adjustment screws
- Tubes are held firmly in a perpendicular position to ensure accurate readings.
Spezifikation
Not Autoclavable | |
Glass |