Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Glass Racks for Westergren Tubes
Reduces the chance of bio hazardous contamination
Marke:  DWK Life Sciences 2215N
Additional Details : Gewicht : 0.25000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15929665
  • 640.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 08-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Racks feature leveling bubbles and adjustment screws
  • Tubes are held firmly in a perpendicular position to ensure accurate readings.
Spezifikation
Spezifikation
Not Autoclavable
Glass
10
For westergren and wintrobe tubes