Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Micro-Vial Graduierte Fläschchen mit Schraubgewinde
Mit festem Verschluss und weißem Gummieinsatz mit PTFE-Beschichtung
Marke: DWK Life Sciences 60702-10
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Accuform™
- KG-33 borosilicate glass
- Extra thick clear glass walls
Spezifikation
PTFE/Rubber | |
25 mm | |
10 mL | |
2.87 in. | |
Screw Cap | |
12 Cs. |
Clear | |
Borosilicate Glass | |
Yes | |
Tapered | |
73 mm |