Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Micro-Vial Graduierte Fläschchen mit Schraubgewinde
Mit festem Verschluss und weißem Gummieinsatz mit PTFE-Beschichtung
239.00 CHF - 335.00 CHF
Spezifikation
Material (Auskleidung) PTFE/Gummi
Material Borosilikatglas
Skala Ja
Basisausführung Spitz zulaufend
Menge 12 Karton
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Verschlusstyp Farbe Höhe (angloamerikanisch) Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Verschlusstyp Farbe Höhe (angloamerikanisch) Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10548413
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences
60702-3
Schraubverschluss Durchsichtig 2 Zoll 3.0 ml
239.00 CHF
12 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 26-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16439665
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences
60702-5
Screw Cap Clear 2.44 in. 5 mL
262.00 CHF
12 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 26-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16419665
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences
60702-10
Screw Cap Clear 2.87 in. 10 mL
335.00 CHF
12 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 26-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Accuform™
  • KG-33 Borosilikatglas
  • Extrastarke Glaswände
Spezifikation
Spezifikation
PTFE/Gummi
Ja
12 Karton
Borosilikatglas
Spitz zulaufend