Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Dickwandige Filterflasche
Gewährleistet mechanische Festigkeit unter Vakuumanwendungen
253.00 CHF
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) Schlauch 0.93 cm
Material Borosilikatglas
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15374626
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences
617500-0003
250 ml
253.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Außenverbindung: 24/40
  • Gestufte Schlauchverbindung: Nr. 2
Spezifikation
Spezifikation
0.93 cm
Borosilikatglas