Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™ Kolben mit standardmäßigen konischen Pennyhead Stopfen
Artikelnummer. 12774487
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Verschlussgröße:
13
16
19
22
27
Höhe (angloamerikanisch):
7,08 in.
9,84 in.
11,29 in.
13,3 in.
15.74 Zoll
Höhe (metrisch):
18 cm
25 cm
28.7 cm
33.8 cm
40 cm
Unit Size:
12 Stück
6 Stück
Product Code. 12774487
Brand: DWK Life Sciences 28014250
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
View alternative products
Kalibriert auf Volumenaufnahme
Kalibriert auf Volumenaufnahme
  • Die Größen 5 ml und darüber sind mit Volumenangaben innerhalb der Toleranzen der Klasse A versehen
  • Die Größen 1 und 2 ml haben die Form von Reagenzgläsern
Compliance
Entsprechend den Anforderungen der ASTM™ E 288 für nicht seriengefertigte Kolben der Klasse A entwickelt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kalibrierung Kalibriert auf Volumenaufnahme
Verschlussmaterial Glas
Kapazität (metrisch) 250 ml
Material Borosilikatglas
Höhe (angloamerikanisch) 9,84 in.
Höhe (metrisch) 25 cm
Toleranz ±0,12 ml
Verschlussgröße 16