Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™ Kolben mit standardmäßigen konischen Pennyhead Stopfen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Verschlussgröße:
13
16
19
22
27
Höhe (angloamerikanisch):
7,08 in.
9,84 in.
11,29 in.
13,3 in.
15.74 Zoll
Höhe (metrisch):
18 cm
25 cm
28.7 cm
33.8 cm
40 cm
Packungsgröße:
12 Stück
6 Stück
Beschreibung
Kalibriert auf Volumenaufnahme
- Die Größen 5 ml und darüber sind mit Volumenangaben innerhalb der Toleranzen der Klasse A versehen
- Die Größen 1 und 2 ml haben die Form von Reagenzgläsern
Compliance
Entsprechend den Anforderungen der ASTM™ E 288 für nicht seriengefertigte Kolben der Klasse A entwickelt
Spezifikation
Spezifikation
| Kalibrierung | Kalibriert auf Volumenaufnahme |
| Verschlussmaterial | Glas |
| Kapazität (metrisch) | 100 ml |
| Material | Borosilikatglas |
| Höhe (angloamerikanisch) | 7,08 in. |
| Höhe (metrisch) | 18 cm |
| Toleranz | ±0.08 ml |
| Verschlussgröße | 13 |