Learn More
DWK Life Sciences Braune Röhrchen mit Schraubgewinde ohne Verschlüsse
Aus braunem Borosilikatglas 33.
Marke: DWK Life Sciences 609122857
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Die braunen Fläschchen schützen lichtempfindliche Produkte vor schädlicher Licht- und UV-Strahlung.
Spezifikation
Bernsteinfarbig | |
Borosilikatglas | |
Schraube | |
Schraubverschluss | |
USP-Typ I |
28 mm | |
20 ml | |
5 dr. | |
57 mm | |
24-400 |