Learn More
DWK Life Sciences Braune Röhrchen mit Schraubgewinde ohne Verschlüsse
Artikelnummer. p-4117004
Click to view available options
Volumen (angloamerikanisch):
0.5 dr.
1.5 dr.
10 dr.
1 dr.
2 dr.
5 dr.
Verschlussgröße:
13-425
15-425
24-400
8-425
Packungsgröße:
200 Stück
Artikelnummer. 11873003
Marke: DWK Life Sciences 609121528
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus braunem Borosilikatglas 33.
  • Die braunen Fläschchen schützen lichtempfindliche Produkte vor schädlicher Licht- und UV-Strahlung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Bernsteinfarben
Außendurchmesser (metrisch) 15 mm
Material Borosilikatglas
Volumen (metrisch) 2 ml
Gewindetyp Schraube
Volumen (angloamerikanisch) 0.5 dr.
Verschlusstyp Schraubverschluss
Höhe (metrisch) 28 mm
Zertifizierung/Konformität USP-Typ I
Verschlussgröße 13-425