Learn More
DWK Life Sciences Braune Röhrchen mit Schraubgewinde ohne Verschlüsse
Aus braunem Borosilikatglas 33.
Marke:  DWK Life Sciences 609121760
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11803013
  • 324.00 CHF / 200 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-01-2027
Beschreibung
  • Die braunen Fläschchen schützen lichtempfindliche Produkte vor schädlicher Licht- und UV-Strahlung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bernsteinfarben
Borosilikatglas
Schraube
Schraubverschluss
USP-Typ I
17 mm
8 ml
2 dr.
60 mm
15-425
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences Braune Röhrchen mit Schraubgewinde ohne Verschlüsse > 2 dr.; Außendurchmesser x H:17 x 60mm; GPI-Oberfläche:15-425; 200/Karton