Learn More
Kimble™ KIMAX™ Narrow Mouth Erlenmeyer Flasks
Made of quality borosilicate glass.
Marke:  Kimble™ 2650050
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11750714
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Perfectly suited for general laboratory use
  • White ceramic enamel marking spot and a capacity scale for ease of reading
  • Sizes 25, 50, and 125mL are ideal for microscale measurements
Spezifikation
Spezifikation
Rubber
1.96 in.
Borosilicate Glass
10 mL
7.8 cm
50 mm
White Ceramic Enamel capacity scale; Top style: Reinforced and tooled with rounded finish beaded
50 mL
20 to 50 mL
3.07 in.
Narrow
1