Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ langer Kolben mit geradem Hals und Kapazitätsskala
Artikelnummer. p-122297
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
Artikelnummer. 10389924
Marke: DWK Life Sciences 25615250
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der Hals kann mit einer Metall- oder Kunststoffkappe oder einem Baumwollstopfen verschlossen werden.
Neck accepts metal or plastic cap or cotton plug
  • Dickwandiger Hals und glatte, feuerpolierte Oberfläche, versiegelt an einen Erlenmeyer-Körper
  • Graduiert bis zur vollen Kapazität
  • Dauerhafte weiße Keramik-Emaille-Markierung
Compliance
Erfüllt die Anforderungen von ASTM™ E 1404, Typ IV, Klasse 1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) Hals 3,8 cm
Kapazität (metrisch) 250 ml
Material Borosilikatglas
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metallkappe, Kunststoffverschluss, Schaumstoffstopfen oder Baumwollstopfen für Zellkulturanwendungen
Graduierungsbereich 50 bis 225 ml
Graduierungen 25 ml
Höhe (angloamerikanisch) 5,5 in.
Höhe (metrisch) 14,2 cm
Flaschenhalstyp Glatt feuerpoliert
Breite (angloamerikanisch) 3,2 in.
Breite (metrisch) 8,2 cm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Verschlussgröße 38 mm