Learn More
Novus Biologicals™ KIF1-binding protein Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18115540 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
0,1 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
Artikelnummer. 18115540
Marke: Novus Biologicals™ NBP207140
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
The KIF1-binding protein Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelllinie The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC215316 and based on accession number NP_56449. The protein contains a C-terminal DDK tag.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot
Menge 0,1 mg
Lagerungspuffer RIPA buffer
Reinheit Protein
Testspezifität Homo sapiens KIF1-binding protein, mRNA.
Inhalt und Lagerung -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Gensymbol KIFBP
Protein State Native
Nur für Forschungszwecke