Learn More
KIAA1602 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 21392-1-AP-20UL
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16850995
  • 133.80 CHF / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
KIAA1602, also named as NCKAP5L, has 4 isoforms. The target band is about 139-145 kDa for phosphorylation.
Spezifikation
Spezifikation
KIAA1602
Polyclonal
Unconjugated
NCKAP5L
FP1193, KIAA1602, Nck associated protein 5 like, NCKAP5L
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
315297, 380969, 57701
-20°C
Liquid
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.35 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q6GQX2, Q9HCH0
Nckap5l
KIAA1602 Fusion Protein Ag16050
20 μL
Primary
Human, Rat, Mouse