missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
KIAA1602 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen | KIAA1602 |
---|---|
Konzentration | 0.35 mg/mL |
Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16850995
|
Proteintech
21392-1-AP-20UL |
20 μL |
133.80 CHF
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 08-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16840995
|
Proteintech
21392-1-AP-150UL |
150 μL |
381.34 CHF
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 08-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
KIAA1602, also named as NCKAP5L, has 4 isoforms. The target band is about 139-145 kDa for phosphorylation.Spezifikation
KIAA1602 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q6GQX2, Q9HCH0 | |
315297, 380969, 57701 | |
KIAA1602 Fusion Protein Ag16050 | |
Primary | |
-20°C | |
NCKAP5L |
0.35 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
FP1193, KIAA1602, Nck associated protein 5 like, NCKAP5L | |
Nckap5l | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |