Learn More
DWK Life Sciences™ KECK™ Adapter KA , komplett, von Glasolive zu Kunststoffolive
KECK™ Adapter verhindern Glasbruch an Oliven.
90.20 CHF - 96.05 CHF
Spezifikation
Menge 10
Zur Verwendung mit (Geräte) Anschluss eines Schlauchteils mit einer Gewindekappe
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anschluss eines Schlauchteils mit einer Gewindekappe
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
11761419
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences™
286344006
GL 14, Durchmesser 4,5 mm
96.05 CHF
10 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11771419
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences™
286344109
GL 14, Durchmesser 9,0 mm
92.50 CHF
10 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11781419
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences™
286344203
RD 14, Durchmesser 4,5 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
11791419
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences™
286344306
RD 14, Durchmesser 9,0 mm
95.30 CHF
10 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
KECK™ Adapter verhindern Glasbruch an Oliven und schützen Finger und Hände vor Verletzungen. Der Klemmring, O-Ring und die Schraubkappe werden dauerhaft mit der Glasolive verschraubt. Das Schlauchteil lässt sich mit nur 1/4 Umdrehung an die Gewindekappe schnell, sicher und dicht verbinden und ebenso schnell wieder lösen.
  • Schnelles Verbinden und Lösen des Schlauchteils an die Gewindekappe mit nur 1/4 Umdrehung
  • Dauerhafte Verschraubung mit der Glasolive
  • KECK™ Adapter verhindern Glasbruch an Oliven und schützen Finger und Hände vor Verletzungen
Spezifikation
Spezifikation
10
Anschluss eines Schlauchteils mit einer Gewindekappe
Anschluss eines Schlauchteils mit einer Gewindekappe
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences™ KECK™ Adapter KA , komplett, von Glasolive zu Kunststoffolive