Learn More
DWK Life Sciences™ KECK™ Adapter KA , komplett, von Glasolive zu Kunststoffolive
KECK™ Adapter verhindern Glasbruch an Oliven.
Marke:  DWK Life Sciences™ 286344203
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11781419
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
KECK™ Adapter verhindern Glasbruch an Oliven und schützen Finger und Hände vor Verletzungen. Der Klemmring, O-Ring und die Schraubkappe werden dauerhaft mit der Glasolive verschraubt. Das Schlauchteil lässt sich mit nur 1/4 Umdrehung an die Gewindekappe schnell, sicher und dicht verbinden und ebenso schnell wieder lösen.
  • Schnelles Verbinden und Lösen des Schlauchteils an die Gewindekappe mit nur 1/4 Umdrehung
  • Dauerhafte Verschraubung mit der Glasolive
  • KECK™ Adapter verhindern Glasbruch an Oliven und schützen Finger und Hände vor Verletzungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
10
Anschluss eines Schlauchteils mit einer Gewindekappe
Anschluss eines Schlauchteils mit einer Gewindekappe
RD 14, Durchmesser 4,5 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences™ KECK™ Adapter KA , komplett, von Glasolive zu Kunststoffolive > RD 14, Durchmesser 4,5 mm