missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KCTD3 Antibody, DyLight 405, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18755551 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18755551 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18755551 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP244277V

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

KCTD3 Polyclonal antibody specifically detects KCTD3 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen KCTD3
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat DyLight 405
Verdünnung Western Blot
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias BTB/POZ domain-containing protein KCTD3, potassium channel tetramerisation domain containing 3, renal carcinoma antigen NY-REN-45
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen The epitope recognized by this antibody maps to a region between residue 675 to 725 of human BTB/POZ domain-containing protein KCTD3 using the numbering given in entry Q9Y597.2 (GeneID 51133).
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 51133
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.