Learn More
KCNQ1DN Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 21233-1-AP-20UL
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16850855
  • 133.80 CHF / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
KCNQ1DN
Polyclonal
Unconjugated
KCNQ1DN
BWRT, HSA404617, KCNQ1 downstream neighbor, KCNQ1DN
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
55539
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
0.35 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q9H478
KCNQ1DN
KCNQ1DN Fusion Protein Ag15703