Learn More
KCNQ1DN Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen KCNQ1DN
Konzentration 0.35 mg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16850855
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
21233-1-AP-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16840855
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
21233-1-AP-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
KCNQ1DN
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Human
Q9H478
55539
KCNQ1DN Fusion Protein Ag15703
Primary
-20°C
KCNQ1DN
0.35 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
BWRT, HSA404617, KCNQ1 downstream neighbor, KCNQ1DN
KCNQ1DN
IgG
Antigen Affinity Chromatography