Learn More
Kappa Light Chain (B-Cell Marker) Mouse, Clone: rKLC264, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
234.00 CHF - 449.92 CHF
Spezifikation
Antigen Kappa Light Chain (B-Cell Marker)
Klon rKLC264
Konzentration 200μg/mL
Anwendungen Flow Cytometry, Immunofluorescence, Western Blot, Immunohistochemistry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15960238
Unterlagen ansehen
EnquireBio
3514-MSM11-P0
20 μg Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15970238
Unterlagen ansehen
EnquireBio
3514-MSM11-P1
100 μg
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
549.15 CHF
449.92 CHF / 100 Mikrogramm
Sparen 99.23 CHF
18% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
Kappa Light Chain (B-Cell Marker)
200μg/mL
Monoclonal
Mouse
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Recombinant human Ig kappa chain
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
∽22.5kDa
rKLC264
Flow Cytometry, Immunofluorescence, Western Blot, Immunohistochemistry
Unconjugated
RUO
3514
IgG1
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
Cell Surface, cytoplasmic and secreted
293T, Raji or hPBL cells. Tonsil or Spleen