missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kappa Light Chain (B-Cell Marker) Mouse, Clone: rKLC264, enQuireBio™

Mouse Monoclonal Antibody

Brand:  EnquireBio 3514-MSM11-P0

 Se flere versioner af dette produkt

Artikelnummer. 15960238

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Se alternative produkter »

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Beskrivelse

Beskrivelse

Tekniske data

Tekniske data

Kappa Light Chain (B-Cell Marker)
Cell Surface, cytoplasmic and secreted
rKLC264
Unconjugated
Mouse
∽22.5kDa
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
RUO
3514
IgG1
Flow Cytometry, Immunofluorescence, Western Blot, Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Recombinant human Ig kappa chain
293T, Raji or hPBL cells. Tonsil or Spleen
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Produktforslag

Produktforslag

Videoer
SDS
Dokumenter

Dokumenter

Produktcertifikater
Kampagner

Kampagner

Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.