Learn More
Kanamycin disulfate, 700μg/mg, Thermo Scientific™
91.47 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 64013-70-3
Summenformel C18H40N4O19S2
Molekulargewicht (g/mol) 680.647
MDL-Nummer MFCD00143916
InChI-Schlüssel OGTKIXVMLDAMNU-KNQICTBBSA-N
Synonym Kanamycin A; Kanamycin acid sulfate
PubChem CID 24721551
IUPAC-Name (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(aminomethyl)-6-[(1R,2R,3S,4R,6S)-4,6-diamino-3-[(2S,3R,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-2-hydroxycyclohexyl]oxyoxane-3,4,5-triol;sulfuric acid
SMILES C1C(C(C(C(C1N)OC2C(C(C(C(O2)CN)O)O)O)O)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)N)O)N.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15428389
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66856.06
5g
91.47 CHF
5 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
 Eingeschränkter Artikel
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
64013-70-3
680.647
OGTKIXVMLDAMNU-KNQICTBBSA-N
24721551
C1C(C(C(C(C1N)OC2C(C(C(C(O2)CN)O)O)O)O)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)N)O)N.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O
C18H40N4O19S2
MFCD00143916
Kanamycin A; Kanamycin acid sulfate
(2R,3S,4S,5R,6R)-2-(aminomethyl)-6-[(1R,2R,3S,4R,6S)-4,6-diamino-3-[(2S,3R,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-2-hydroxycyclohexyl]oxyoxane-3,4,5-triol;sulfuric acid
Spezifikation
Kanamycin disulfate
64013-70-3
Light and moisture sensitive
MFCD00143916
Soluble in aqueous solutions
C1C(C(C(C(C1N)OC2C(C(C(C(O2)CN)O)O)O)O)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)N)O)N.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O
680.647
680.65
700μg/mg
Colorless
C18H40N4O19S2
Kanamycin A; Kanamycin acid sulfate
OGTKIXVMLDAMNU-KNQICTBBSA-N
(2R,3S,4S,5R,6R)-2-(aminomethyl)-6-[(1R,2R,3S,4R,6S)-4,6-diamino-3-[(2S,3R,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-2-hydroxycyclohexyl]oxyoxane-3,4,5-triol;sulfuric acid
24721551
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
P201-P202-P281-P308+P313-P501c
H360
missing translation for 'tsca' : No
missing translation for 'storageNote' : 2° to 8°C
Recommended Storage : Keep cold; Store under Argon