missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kanamycin disulfate, 700μg/mg, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 15428389
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15428389 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15428389 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J66856.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 64013-70-3 | C18H40N4O19S2 | 680.647 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 64013-70-3
Summenformel C18H40N4O19S2
Molekulargewicht (g/mol) 680.647
MDL-Nummer MFCD00143916
InChI-Schlüssel OGTKIXVMLDAMNU-KNQICTBBSA-N
Synonym Kanamycin A; Kanamycin acid sulfate
PubChem CID 24721551
IUPAC-Name (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(aminomethyl)-6-[(1R,2R,3S,4R,6S)-4,6-diamino-3-[(2S,3R,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-2-hydroxycyclohexyl]oxyoxane-3,4,5-triol;sulfuric acid
SMILES C1C(C(C(C(C1N)OC2C(C(C(C(O2)CN)O)O)O)O)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)N)O)N.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Kanamycin disulfate
Typ Kanamycin Disulfate
Namenshinweis 700μg/mg
Physikalische Form Pulver
Schmelzpunkt >260°C
Farbe Farblos
Menge 5 g
Empfindlichkeit Light and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in aqueous solutions
Formelmasse 680.65

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.