Learn More
Kallikrein 5 Antibody (KLK5/3841), HRP, R&D Systems™
Artikelnummer. 18601907 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18601907 100 μg 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18601907 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP308338H
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    807.29 CHF
    710.85 CHF / 100 Mikroliter
    Sparen 96.44 CHF
    11% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Kallikrein 5 Monoclonal specifically detects Kallikrein 5 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)/Protein Array.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Kallikrein 5
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Klassifikation Monoclonal
Klon KLK5/3841
Konjugat HRP
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias EC 3.4.21, EC 3.4.21.4, kallikrein 5, Kallikrein-like protein 2, kallikrein-related peptidase 5, KLKL2, KLK-L2EC 3.4.21.-, SCTEkallikrein-5, Stratum corneum tryptic enzyme
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant fragment of human Kallikrein 5 protein (around aa 36-177) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: Q9Y337)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 25818
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG2c κ
Produktlinie Novus