Learn More
Kartell™ K32 Gummischläuche
Die Kartell™ K32 Gummischläuche sind praktisch für Säuren mittlerer Konzentration. Sie eignen sich zur Herstellung einer flexiblen Verbindung mit verschiedenen Komponenten und Zubehörteilen.
37.70 CHF - 108.00 CHF
Spezifikation
Material | Gummi |
---|---|
Gesamtlänge (metrisch) | 10 m |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Nützlich für Gase, nicht korrosive Flüssigkeiten und Säuren mittlerer Konzentration. |
Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -35 °C |
Verpackungsmenge | 10 m |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10728052
|
Kartell™
0386100 |
4 mm |
37.70 CHF
10 Meter |
Verfügbar ab: 25-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10717862
|
Kartell™
0386300 |
6 mm |
45.40 CHF
10 Meter |
Verfügbar ab: 11-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10155051
|
Kartell™
0386600 |
8 mm |
108.00 CHF
10 Meter |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10409761
|
Kartell™
0386200 |
5 mm |
45.40 CHF
10 Meter |
Verfügbar ab: 11-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Kartell™ K32 Gummischläuche sind praktisch für Säuren mittlerer Konzentration. Sie eignen sich zur Herstellung einer flexiblen Verbindung mit verschiedenen Komponenten und Zubehörteilen.
- Geeignet für Gase
- Geeignet für nicht korrosive Flüssigkeiten
- Kann mit mittelstarken Säuren verwendet werden
- Beständig gegen Temperaturen von -35 °C bis +70 °C
Spezifikation
Gummi | |
Nützlich für Gase, nicht korrosive Flüssigkeiten und Säuren mittlerer Konzentration. | |
10 m | |
70 °C |
10 m | |
-35 °C | |
Orange |