Learn More
Kartell™ K32 Gummischläuche
Die Kartell™ K32 Gummischläuche sind praktisch für Säuren mittlerer Konzentration. Sie eignen sich zur Herstellung einer flexiblen Verbindung mit verschiedenen Komponenten und Zubehörteilen.
Marke:  Kartell™ 0386100
Additional Details : Gewicht : 0.25000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10728052
  • 37.70 CHF / 10 Meter
Verfügbar ab: 03-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Kartell™ K32 Gummischläuche sind praktisch für Säuren mittlerer Konzentration. Sie eignen sich zur Herstellung einer flexiblen Verbindung mit verschiedenen Komponenten und Zubehörteilen.
  • Geeignet für Gase
  • Geeignet für nicht korrosive Flüssigkeiten
  • Kann mit mittelstarken Säuren verwendet werden
  • Beständig gegen Temperaturen von -35 °C bis +70 °C
Spezifikation
Spezifikation
Schlauch
4 mm
0,27 in.
32,8 ft.
Nützlich für Gase, nicht korrosive Flüssigkeiten und Säuren mittlerer Konzentration.
10 m
Flexibel
70 °C
0,15 in.
Gummi
7 mm
10 m
– 35 °C
Orange
158 °F