Learn More
Cole-Parmer™ Verlängerungskabel, Typ K
Diese Verlängerungskabel eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Cole-Parmer&trade Verlängerungskabel, Typ K sind mit einem Thermoelementdraht mit 20 Gauge (0.032 in. Durchm.) mit PVC-/PVC-Isolierung versehen.
Marke: Cole-Parmer™ 08516-30
Additional Details : Gewicht : 0.12000kg
Beschreibung
- Jede Sonde wird mit farbkodierten ANSI-Ministeckern geliefert: Typ J schwarz, Typ K gelb und Typ T blau
Spezifikation
ANSI | |
Verlängerungskabel | |
3 m |