Learn More
Cole-Parmer™ Verlängerungskabel, Typ K
Diese Verlängerungskabel eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Cole-Parmer&trade Verlängerungskabel, Typ K sind mit einem Thermoelementdraht mit 20 Gauge (0.032 in. Durchm.) mit PVC-/PVC-Isolierung versehen.
32.45 CHF - 52.80 CHF
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11750979
|
Cole-Parmer™
08516-30 |
3 m |
32.45 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11760979
|
Cole-Parmer™
08516-35 |
7.5 m |
52.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Jede Sonde wird mit farbkodierten ANSI-Ministeckern geliefert: Typ J schwarz, Typ K gelb und Typ T blau
Spezifikation
ANSI | |
Verlängerungskabel |