Learn More
JunB/AP-1 Antibody (PCRP-JUNB-3G2), FITC, R&D Systems™
Artikelnummer. 18606918 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18606918 100 μg 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18606918 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP308391F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    808.31 CHF
    698.25 CHF / 100 Mikroliter
    Sparen 110.06 CHF
    13% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
JunB/AP-1 Monoclonal specifically detects JunB/AP-1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry/Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Protein Array.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antigen JunB/AP-1
Anwendungen Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Protein Array
Klassifikation Monoclonal
Klon PCRP-JUNB-3G2
Konjugat FITC
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias activator protein 1, AP-1, jun B proto-oncogene, transcription factor jun-B
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant full-length human JunB/AP-1 protein (Uniprot: P17275)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3726
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG1
Produktlinie Novus