Learn More
Sampling Systems™ Jumbo-Probenehmer für Säcke
Dieses Modell wurde eingeführt, um die Nachfrage nach der Probenahme von großen Artikeln wie Nüssen, Körnern und größeren Granulaten zu erfüllen. DerSampling Systems™ Jumbo-Probenehmersack bietet eine schnelle und effiziente Methode, um Materialproben in Säcke und Beutel zu füllen.
Marke: Sampling Systems™ 1309C-800
Additional Details : Gewicht : 2.10000kg
Beschreibung
- Typ A: Schlichter Stil – einfach über die Tasche halten
- Typ B: Endkappe – die Probe wird im Probennehmer gehalten, bis die Probe abgelegt wird
- Typ C: Flaschenadapter – die Probe tropft direkt in die Flasche
- Aus Edelstahl 316L hergestellt
- Erhältlich in Längen von 400 oder 800 mm
Spezifikation
Jumbo-Probenehmer | |
Flaschenadapter-Endstück | |
800 mm |
Edelstahl (316L) | |
40 mm |