Learn More
Sampling Systems™ Jumbo-Probenehmer für Säcke
Dieses Modell wurde eingeführt, um die Nachfrage nach der Probenahme von großen Artikeln wie Nüssen, Körnern und größeren Granulaten zu erfüllen. DerSampling Systems™ Jumbo-Probenehmersack bietet eine schnelle und effiziente Methode, um Materialproben in Säcke und Beutel zu füllen.
Marke:  Sampling Systems™ 1309B-800
Additional Details : Gewicht : 2.10000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15839251
  • 287.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Typ A: Schlichter Stil – einfach über die Tasche halten
  • Typ B: Endkappe – die Probe wird im Probennehmer gehalten, bis die Probe abgelegt wird
  • Typ C: Flaschenadapter – die Probe tropft direkt in die Flasche
  • Aus Edelstahl 316L hergestellt
  • Erhältlich in Längen von 400 oder 800 mm
Spezifikation
Spezifikation
Jumbo-Probenehmer
Endkappe
800 mm
Edelstahl (316L)
40 mm