Learn More
Cole-Parmer™ John Guest™ Reduzierverbindungen
Bequeme Schnellkupplung für eine Vielzahl von Rohrmaterialien, einschließlich Weichmetallen
50.15 CHF - 74.05 CHF
Spezifikation
Beschreibung Steckanschluss
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Acetal
Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) Luft: -14 °F, Wasser: 33 °F
Min. Betriebstemperatur (metrisch) Luft: -25 °C, Wasser: 0 °C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Schlauchgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Schlauchgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
11705808
Unterlagen ansehen
Cole-Parmer™
34006-25
3/8 Zoll Außendurchmesser auf 1/4 Zoll Außendurchmesser
50.15 CHF
10 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 31-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11770249
Unterlagen ansehen
Cole-Parmer™
34006-27
1/2 Zoll Außendurchmesser auf 3/8 Zoll Außendurchmesser
74.05 CHF
10 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Entspricht den Anforderungen der NSF und FDA für Anwendungen in der Lebensmittelverarbeitung.
  • Eine einzelne Armatur ermöglicht ein sicheres Verbinden und schnelles Trennen.
  • Es müssen keine zwei Anschlusshälften erworben werden.
  • Einfach den Schlauch über den O-Ring bis zum inneren Schlauchanschlag schieben.
  • Die Stahlzähne an Klemmhülse halten den Schlauch fest und sorgen für eine auslaufsichere Verbindung.
  • Zum Trennen die Klemmhülse gegen das Anschlussgehäuse drücken, um die Stahlzähne zu lösen. Der Schlauch wird nach rechts herausgezogen.
  • Die Anschlüsse eignen sich für halbstarre Kunststoffschläuche (Polypropylen, Polyethylen, Nylon) und weiche Metallschläuche (Messing, Kupfer, Weichstahl).
  • Für den Anschluss von flexiblen Schläuchen aus Materialien wie Tygon oder Silikon bestellen Sie Weichschlauchhalterungen.
Spezifikation
Spezifikation
Steckanschluss
Acetal
Luft: -25 °C, Wasser: 0 °C
150 psi für Luft, 250 psi für Wasser
Luft: 167 °F, Wasser: 140 °F
Reduzierverbindungsstück, 3/8 Zoll AD bis 1/4 Zoll AD, Azetal, 10/Packung
Autoklavierbar
Luft: -14 °F, Wasser: 33 °F
Autoklav oder Ethylenoxid (ETO)
30 bis 762 mmHg
Luft: 75 °C, Wasser: 60 °C
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ John Guest™ Reduzierverbindungen