Learn More
Cole-Parmer™ John Guest™ Reduzierverbindungen
Bequeme Schnellkupplung für eine Vielzahl von Rohrmaterialien, einschließlich Weichmetallen
Marke:  Cole-Parmer™ 34006-27
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11770249
  • 74.05 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-10-2025
Beschreibung
  • Entspricht den Anforderungen der NSF und FDA für Anwendungen in der Lebensmittelverarbeitung.
  • Eine einzelne Armatur ermöglicht ein sicheres Verbinden und schnelles Trennen.
  • Es müssen keine zwei Anschlusshälften erworben werden.
  • Einfach den Schlauch über den O-Ring bis zum inneren Schlauchanschlag schieben.
  • Die Stahlzähne an Klemmhülse halten den Schlauch fest und sorgen für eine auslaufsichere Verbindung.
  • Zum Trennen die Klemmhülse gegen das Anschlussgehäuse drücken, um die Stahlzähne zu lösen. Der Schlauch wird nach rechts herausgezogen.
  • Die Anschlüsse eignen sich für halbstarre Kunststoffschläuche (Polypropylen, Polyethylen, Nylon) und weiche Metallschläuche (Messing, Kupfer, Weichstahl).
  • Für den Anschluss von flexiblen Schläuchen aus Materialien wie Tygon oder Silikon bestellen Sie Weichschlauchhalterungen.
Spezifikation
Spezifikation
Steckanschluss
Acetal
Luft: -25 °C, Wasser: 0 °C
Autoklav oder Ethylenoxid (ETO)
30 bis 762 mmHg
Luft: 75 °C, Wasser: 60 °C
Autoklavierbar
Luft: -14 °F, Wasser: 33 °F
1/2 Zoll Außendurchmesser auf 3/8 Zoll Außendurchmesser
150 psi für Luft, 250 psi für Wasser
Luft: 167 °F, Wasser: 140 °F
Reduzierverbindungsstück, 1/2 Zoll AD bis 3/8 Zoll AD, Azetal, 10/Packung
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ John Guest™ Reduzierverbindungen > Reduzierverbindungsstück, 1/2 Zoll AD bis 3/8 Zoll AD, Azetal