Learn More
Novus Biologicals™ JMJD2D Antibody Blocking Peptide
Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
0,1 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
Spezifikation
Spezifikation
| Gene ID (Entrez) | 55693 |
| Konzentration | 1 mg/mL |
| Inhalt und Lagerung | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | This Peptide is Useful as a Blocking Peptide for NBP1-03357 |
| Gen-Alias | EC 1.14.11, EC 1.14.11.-, FLJ10251, JHDM3D, JmjC domain-containing histone demethylation protein 3 D, JMJD2Dlysine-specific demethylase 4 D, jumonji domain containing 2 D, Jumonji domain-containing protein 2 D, lysine (K)-specific demethylase 4 D, MGC141909 |
| Gensymbol | KDM4D |
| Menge | 0,1 mg |
| Forschungskategorie | Transcription Factors and Regulators |
| Lagerungspuffer | Peptide dissolved in dH20. Contains no BSA. |