missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Human JAK1, GST Tag Recombinant Protein
Janus kinase 1 (JAK1) is a protein tyrosine kinase.
836.00 CHF - 18250.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_002218.2 |
---|---|
Gen-Alias | JAK1, JAK1A, JAK1B |
Kinase-Familie | JAK Kinase Family |
Spezies | Human |
Rekombinant | Recombinant |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15438753
|
Invitrogen™
PV4775 |
1mg |
18250.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10748585
|
Invitrogen™
PV4774 |
10 μg |
836.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15488683
|
Invitrogen™
PR8767C |
100μg |
2895.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
JAK1 is involved in the interferon-alpha/beta and -gamma signal transduction pathways.
Spezifikation
NP_002218.2 | |
JAK Kinase Family | |
Recombinant | |
Storage Buffer: 50 mM Tris, pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.02% Trition X-100, 0.5 mM EDTA, 2 mM DTT, 50% Glycerol Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
|
Dry Ice | |
Kinases & Inhibitors | |
Liquid |
JAK1, JAK1A, JAK1B | |
Human | |
GST Tag | |
Tyrosine Kinases | |
Baculovirus | |
Recombinant, Cytoplasmic, Catalytic | |
Signal Transduction |