Learn More
Invitrogen™ Human JAK1, GST Tag Recombinant Protein
Janus kinase 1 (JAK1) is a protein tyrosine kinase.
Marke:  Invitrogen™ PR8767C
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15488683
  • 2895.00 CHF / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 23-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
JAK1 is involved in the interferon-alpha/beta and -gamma signal transduction pathways.
Spezifikation
Spezifikation
NP_002218.2
60.8 kDa
JAK1, JAK1A, JAK1B
Human
GST Tag
Tyrosine Kinases
Baculovirus
Recombinant, Cytoplasmic, Catalytic
Signal Transduction
Kinase Assay
100μg
JAK Kinase Family
Recombinant
Storage Buffer: 50 mM Tris, pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.02% Trition X-100, 0.5 mM EDTA, 2 mM DTT, 50% Glycerol
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Dry Ice
Kinases & Inhibitors