Learn More
GPE Scientific™ J Young Vakuum-/Schlenk-Kolben mit O-Ring-Hahn und einfachem Arm
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Descrizione
- Entwickelt mit einem Seitenarm für die Evakuierung oder das Befüllen mit Gasen
- Für den Anschluss an Schlenk-Apparaturen
- Form mit rundem Boden
- Mit Normalarm
- Mit O-Ring-Hahn
Specifica
Specifica
| Kapazität (metrisch) | 25 ml |
| Enthält | O-Ring-Hahn und einfacher Arm |
| Produkttyp | Vakuum-/Schlenker-Flask |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto