Learn More
GPE Scientific™ J Young Vakuum-/Schlenk-Kolben mit O-Ring-Hahn und O-Ring-Kugelgelenkschale
Artikelnummer. 15884734
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15884734
Marke: GPE Scientific™ CSR/1000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
GPE Scientific™ J Young Vakuum-/Schlenk-Kolben mit O-Ring-Hahn und O-Ring-Kugelgelenkschale ist für den Einsatz mit Schlenk-Apparaturen und einer Vakuumkammer konzipiert und in verschiedenen Volumen erhältlich.
  • Entwickelt mit einem Seitenarm für die Evakuierung oder das Befüllen mit Gasen
  • Für den Anschluss an Schlenk-Apparaturen
  • Form mit rundem Boden
  • Mit O-Ring-Hahn
  • Mit O-Ring-Kugelgelenkschale
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1000 ml
Enthält O-Ring-Gewindebohrer und O-Ring-Kugelgelenkmanschette
Produkttyp Vakuum-/Schlenker-Flask
Verbindung des seitlichen Anschlusses Größe: 29