Learn More
GPE Scientific™ J Young Schlenk-Kolben, runder Boden mit Glasschlüssel und Buchse
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Mit Glasschlüssel und -hülse
- In verschiedenen Volumen erhältlich
- Erhältlich mit verschiedenen Schliffgrößen
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 1000 ml |
| Enthält | Glasschlüssel und -buchse |
| Produkttyp | Schlenk-Kolben |
| Schliffverbindung | Gelenkgröße: 29 |
| Bodenform | Rund |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 12
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
GPE Scientific™ J Young Schlenk-Kolben, runder Boden mit Glasschlüssel und Buchse >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur