Learn More
GPE Scientific™ J Young Schlenk-Kolben, runder Boden mit Glasschlüssel und Buchse
Artikelnummer. 15814904
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15814904
Marke: GPE Scientific™ SRG/500
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
GPE Scientific™ J Junge Schlenk-Kolben, runder Boden mit Glasschlüssel und -hülse, ist speziell für die Verwendung mit Schlenk-Apparaturen und Vakuumkammern konzipiert und in verschiedenen Volumen erhältlich.
  • Mit Glasschlüssel und -hülse
  • In verschiedenen Volumen erhältlich
  • Erhältlich mit verschiedenen Schliffgrößen
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 ml
Enthält Glasschlüssel und -buchse
Produkttyp Schlenk-Kolben
Schliffverbindung Gelenkgröße: 24
Bodenform Rund