Learn More
GPE Scientific™ J Young Schlenk-Kolben, runder Boden mit Feingewinde und Buchse
Artikelnummer. 15864804
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15864804
Marke: GPE Scientific™ JRF/250
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
GPE Scientific™ J Young Schlenk-Kolben mit rundem Boden und Feingewindehahn und Hülse, wurde speziell für die Verwendung mit Schlenk-Apparaturen und Vakuumkammern entwickelt.
  • Solide konstruiert zur Verwendung mit Vakuumkammern
  • Entwickelt zur Verwendung mit Schlenk-Apparaturen
  • Mit Feingewindebohrer und Hülse
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) Schlenk-Apparatur und Vakuumverteiler
Enthält Feingewindehahn und -buchse
Schliffverbindung Größe: 24
Bodenform Rund