Learn More
GPE Scientific™ J Young Schlenk-Kolben, runder Boden mit Feingewinde und Buchse
GPE Scientific™ J Young Schlenk-Kolben mit rundem Boden und Feingewindehahn und Hülse, wurde speziell für die Verwendung mit Schlenk-Apparaturen und Vakuumkammern entwickelt.
Marke:  GPE Scientific™ JRF/1000
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15844804
  • 182.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-10-2025
Beschreibung
  • Solide konstruiert zur Verwendung mit Vakuumkammern
  • Entwickelt zur Verwendung mit Schlenk-Apparaturen
  • Mit Feingewindebohrer und Hülse
Spezifikation
Spezifikation
1000 ml
Feingewindehahn und -buchse
Rund
Schlenk-Apparatur und Vakuumverteiler
Größe: 29
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
GPE Scientific™ J Young Schlenk-Kolben, runder Boden mit Feingewinde und Buchse > Kapazität: 1000 ml