Learn More
GPE Scientific™ J Young Probenkolben mit O-Ring-Hahn und normalem Kühlfingerarm
Artikelnummer. 15844744
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15844744
Marke: GPE Scientific™ CSY/1000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
GPE Scientific™ J Young Probenflasche mit O-Ring-Hahn und Kaltfinger-Normalarm ist für die Verwendung mit Schlenk-Apparaturen und einem Vakuumverteiler konzipiert und in verschiedenen Volumen erhältlich.
  • Entwickelt mit einem Seitenarm für die Evakuierung oder das Befüllen mit Gasen
  • Für den Anschluss an Schlenk-Apparaturen
  • Mit O-Ring-Hahn
  • Enthält Normalarm mit Kühlfinger
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1000 ml
Enthält O-Ring-Hahn und kalter, glatter Fingerarm
Produkttyp Probenkolben