Learn More
GPE Scientific™ J Young Probenflasche, zylindrisch mit Feingewinde und B14-Buchse
GPE Scientific™ J Young Probenflasche, zylindrisch mit Feingewindehahn und B14-Hülse, wurde speziell für den Einsatz mit Vakuumkammern und Schlenk-Apparaturen entwickelt.
Marke:  GPE Scientific™ JCS/50
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15804804
  • 128.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-06-2025
Beschreibung
  • Solide konstruiert zur Verwendung mit Vakuumkammern
  • Entwickelt zur Verwendung mit Schlenk-Apparaturen
  • Mit Feingewindebohrer und B14-Hülse
Spezifikation
Spezifikation
50 ml
Feingewindehahn und B14-Buchse
Größe: 14
Vakuumverteiler und Schlenk-Apparatur
Probenkolben
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
GPE Scientific™ J Young Probenflasche, zylindrisch mit Feingewinde und B14-Buchse > Kapazität: 50 ml