Learn More
GPE Scientific™ J Young O-Ringe für Kugelgelenke
GPE Scientific™ J Young O-Ringe für Kugelgelenke ermöglichen eine sichere Gelenkdichtung für Kugelgelenke und sind als Viton oder PTFE-beschichtetes Viton erhältlich.
Marke:  GPE Scientific™ O28/P
Additional Details : Gewicht : 0.00100kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15864814
  • 99.30 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Für die Verwendung mit Kugelschliffen
  • Erhältlich in Viton oder PTFE-beschichtetem Viton
  • In verschiedenen Verbindungsgrößen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
O-Ringe für Kugelgelenke
Viton mit PTFE-Beschichtung
Kugelgelenke der Größen 28/12 und 28/15