Learn More
GPE Scientific™ J Young O-Ringe für Kugelgelenke
GPE Scientific™ J Young O-Ringe für Kugelgelenke ermöglichen eine sichere Gelenkdichtung für Kugelgelenke und sind als Viton oder PTFE-beschichtetes Viton erhältlich.
1.30 CHF - 163.00 CHF
Produktcode | Marke | Material | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15824814
|
GPE Scientific™
O12/P |
Viton mit PTFE-Beschichtung | Kugelgelenke der Größen 12/2 und 12/5 |
43.65 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15834814
|
GPE Scientific™
O12/V |
Viton | Kugelgelenke der Größen 12/2 und 12/5 |
1.30 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15804824
|
GPE Scientific™
O40/P |
Viton mit PTFE-Beschichtung | Kugelgelenke der Größe 40/25 |
143.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15854814
|
GPE Scientific™
O18/V |
Viton | Kugelgelenke der Größen 18/7 und 18/9 |
1.30 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15864814
|
GPE Scientific™
O28/P |
Viton mit PTFE-Beschichtung | Kugelgelenke der Größen 28/12 und 28/15 |
99.30 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15874814
|
GPE Scientific™
O28/V |
Viton | Kugelgelenke der Größen 28/12 und 28/15 |
1.65 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15884814
|
GPE Scientific™
O35/P |
Viton mit PTFE-Beschichtung | Kugelgelenke der Größe 35/20 |
147.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15894814
|
GPE Scientific™
O35/V |
Viton | Kugelgelenke der Größe 35/20 |
2.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15844814
|
GPE Scientific™
O18/P |
Viton mit PTFE-Beschichtung | Kugelgelenke der Größen 18/7 und 18/9 |
66.25 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15814824
|
GPE Scientific™
O40/V |
Viton | Kugelgelenke der Größe 40/25 |
2.10 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15824824
|
GPE Scientific™
O51/P |
Viton mit PTFE-Beschichtung | Kugelgelenke der Größe 51/35 |
163.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15834824
|
GPE Scientific™
O51/V |
Viton | Kugelgelenke der Größe 51/35 |
2.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Für die Verwendung mit Kugelschliffen
- Erhältlich in Viton oder PTFE-beschichtetem Viton
- In verschiedenen Verbindungsgrößen erhältlich
Spezifikation
O-Ringe für Kugelgelenke |