Learn More
GPE Scientific™ J Young O-Ringe für Kugelgelenke
GPE Scientific™ J Young O-Ringe für Kugelgelenke ermöglichen eine sichere Gelenkdichtung für Kugelgelenke und sind als Viton oder PTFE-beschichtetes Viton erhältlich.
Marke: GPE Scientific™ O51/V
Additional Details : Gewicht : 0.00100kg
Beschreibung
- Für die Verwendung mit Kugelschliffen
- Erhältlich in Viton oder PTFE-beschichtetem Viton
- In verschiedenen Verbindungsgrößen erhältlich
Spezifikation
O-Ringe für Kugelgelenke | |
Viton | |
Kugelgelenke der Größe 51/35 |